14270
Beryllium sulfate tetrahydrate
purum p.a., ≥99% (T)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Saggio
≥99% (T)
Forma fisica
powder or crystals
Densità
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Be++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Be.H2O4S.4H2O/c;1-5(2,3)4;;;;/h;(H2,1,2,3,4);4*1H2/q+2;;;;;/p-2
DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Skin,Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3