01544
Tetrafluoroboric acid
49.5-50.5%
Sinonimo/i:
Fluoroboric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Concentrazione
49.5-50.5%
Impurezze
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.02% hexafluorosilic acid (H2SiF6)
1-2% free boric acid
pH
1 (20 °C, 8.7 g/L)
Densità
1.38 g/mL at 20 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
F.FB(F)F
InChI
1S/BF3.FH/c2-1(3)4;/h;1H
LEMQFBIYMVUIIG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1