Documenti fondamentali
Z805424
Hellma® cuvettes for special application, Large cells
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 20 ± 0.2 mm, chamber volume 40000 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Materiali
optical glass
Produttore/marchio commerciale
Hellma (700.000-OG)
Parametri
360-2500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
53 mm × 55 mm × 25 mm
Volume della camera
40000 μL
Cammino ottico
20 ± 0.2 mm
Descrizione generale
with glass lids
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)