Documenti fondamentali
Z804487
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 18 μL
Scegli un formato
1 EA
CHF 647.00
CHF 647.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 647.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
CHF 647.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
optical glass
Produttore/marchio commerciale
Hellma 178.712-OS
Parametri
320-2500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Alt. × largh. × prof.
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Apertura, alt.
8.5 mm
Volume della camera
18 μL
Cammino ottico
10 mm
Descrizione generale
2 polished windows; Compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes (outside diam. 1.9 mm, inside diam. 1.1 mm, 500 mm long)
2 windows polished aperture.
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)