Documenti fondamentali
Z303119
Quickfit® air condenser
L 300 mm, joint: ST/NS 24/29
Sinonimo/i:
FC7/23
Scegli un formato
1 EA
CHF 40.80
CHF 40.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 40.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 40.80
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/29
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FC 7/23
Disponibilità
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Lunghezza
300 mm
Area superficiale
200 cm2
Descrizione generale
These simple condensers are useful for condensation of materials with boiling points greater the 150 °C.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)