Y0001973
Lacosamide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Lacosamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lacosamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@H](COC)C(=O)NCc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1
VPPJLAIAVCUEMN-GFCCVEGCSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)