Y0001877
Gadodiamide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dihydrogen[3,6,9-tris(carboxylatomethyl)-3,6,9- triazaundecanedioato-κ3N3,N6,N9-gadolinate](2-), Gd-DTPA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
gadodiamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H23N3O10.2C7H17NO5.Gd/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;2*1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);2*4-13H,2-3H2,1H3;/q;;;+3/p-3/t;2*4-,5+,6+,7+;/m.00./s1
LGMLJQFQKXPRGA-VPVMAENOSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti