Y0001727
Sodium alendronate trihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Alendronate sodium trihydrate, 4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl phosphonic acid, monosodium, MK-217
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
alendronate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].NCCCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
DCSBSVSZJRSITC-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
human ... FDPS(2224)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)