Y0001650
Aripiprazole impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-oxidopiperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydroquinolein-2(1H)-one, 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-[4-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-yloxy)butyl]piperazin 1-oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
aripiprazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C23H27Cl2N3O3/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)27-10-13-28(30,14-11-27)12-1-2-15-31-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
ZNYNDJDSFMRJPS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti