Y0001645
Capecitabine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5′-Deoxy-5-fluoro-N-[(2-methylbutoxy)carbonyl]cytidine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
capecitabine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
FC1=CN(C(=O)N=C1NC(=O)OCC(CC)C)[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)C
InChI
1S/C15H22FN3O6/c1-4-7(2)6-24-15(23)18-12-9(16)5-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(3)25-13/h5,7-8,10-11,13,20-21H,4,6H2,1-3H3,(H,17,18,22,23)/t7?,8-,10-,11-,13-/m1/s1
WBAXSXXYPPILCT-DGHYOTGBSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)