Y0001410
Sodium fusidate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Fusidic acid sodium salt, Fucidin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sodium fusidate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)C1CC[C@@]3(C)C2[C@H](O)CC4\C([C@H](C[C@]34C)OC(C)=O)=C(/CC\C=C(\C)C)C([O-])=O
InChI
1S/C31H48O6.Na/c1-17(2)9-8-10-20(28(35)36)26-22-15-24(34)27-29(5)13-12-23(33)18(3)21(29)11-14-30(27,6)31(22,7)16-25(26)37-19(4)32;/h9,18,21-25,27,33-34H,8,10-16H2,1-7H3,(H,35,36);/q;+1/p-1/b26-20-;/t18-,21-,22-,23+,24+,25-,27-,29-,30-,31-;/m0./s1
HJHVQCXHVMGZNC-JCJNLNMISA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti