Y0001357
Butyl parahydroxybenzoate impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Isobutyl 4-hydroxybenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
butylparaben
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
75-80 °C
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)