Y0001356
Nicergoline impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromonicotinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nicergoline
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
178-180 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,(H,9,10)
FQIUCPGDKPXSLL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)