Y0001250
Entacapone impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(Z)-Entacapone, (2Z)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
entacapone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)\C=C(/C(=O)N(CC)CC)\C#N)O)O
InChI
1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5-
JRURYQJSLYLRLN-YHYXMXQVSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)