Y0001097
Valaciclovir impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-(benzyloxycarbonyl)-L-valinate, N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-valine 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
valacyclovir
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCCOCn2cnc3C(=O)N=C(N)Nc23
InChI
1S/C21H26N6O6/c1-13(2)15(24-21(30)33-10-14-6-4-3-5-7-14)19(29)32-9-8-31-12-27-11-23-16-17(27)25-20(22)26-18(16)28/h3-7,11,13,15H,8-10,12H2,1-2H3,(H,24,30)(H3,22,25,26,28)/t15-/m0/s1
ZQSUAJRZJTUOEA-HNNXBMFYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)