PHR3554
Valacyclovir Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-methyl-L-valinate hydrochloride, N-Methyl-L-valine 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1707855
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 40 mg
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
Cl.CN[C@@H](C(C)C)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
InChI
1S/C14H22N6O4.ClH/c1-8(2)9(16-3)13(22)24-5-4-23-7-20-6-17-10-11(20)18-14(15)19-12(10)21;/h6,8-9,16H,4-5,7H2,1-3H3,(H3,15,18,19,21);1H/t9-;/m0./s1
RLJNMIUABOJDNS-FVGYRXGTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)