Y0000890
Flucloxacillin impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
flucloxacillin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(c(ccc1)Cl)c2n[o]c(c2C(=O)O)C
InChI
1S/C11H7ClFNO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
REIPZLFZMOQHJT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)