Y0000886
Cyclizine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Methylpiperazine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Famiglia di API
cyclizine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
P. eboll.
138 °C (lit.)
Densità
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
88.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31.5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti