Y0000836
Nifuroxazide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Nitro-2-furaldehyde p-hydroxybenzoylhydrazone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nifuroxazide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C(=O)N\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)12(17)14-13-7-10-5-6-11(20-10)15(18)19/h1-7,16H,(H,14,17)/b13-7+
YCWSUKQGVSGXJO-NTUHNPAUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti