Y0000667
Human coagulation factor VII concentrate BRP
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Factor VII from human plasma, Proconvertin
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Esclusione di responsabilità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)