Y0000395
Granisetron impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
granisetron
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1([C@@H]2CC(C[C@H]1CCC2)N)C
InChI
1S/C9H18N2/c1-11-8-3-2-4-9(11)6-7(10)5-8/h7-9H,2-6,10H2,1H3/t7?,8-,9+
HTZWHTQVHWHSHN-CBLAIPOGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)