Y0000114
Sotalol hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sotalol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)