XSCRT
Xscript I+DNA-Y cDNA Synthesis Kit
Scegli un formato
CHF 204.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 204.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
tecniche
PCR: suitable
qPCR: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Users can choose reverse transcription primers for subsequent experiments according to their needs.
- Kit can synthesize full-length cDNA (up to 20 kb) for downstream experiments such as cloning.
- Kit can synthesize highly uniform cDNA for qPCR quantification.
- 5 × gDNA wiper Mix in this kit can quickly remove genomic DNA contamination at 42°C for 2 min.
- Ensures more reliable follow-up results.
- Simplifies qPCR primer design without the need to design primers across introns.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Explore high-quality raw materials for diagnostic assay development and IVD manufacturing. Leverage our expertise in molecular diagnostic testing and enzymes for molecular assays.
Per lo sviluppo e la produzione di saggi diagnostici, utilizzate materie prime molecolari supportate da lunga esperienza e da una produzione su scala mondiale.