Documenti
W455320
Sigma-Aldrich
cis-3-Nonenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.28
Numero FEMA:
4553
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.672
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; herbaceous; pear; tropical
InChI
1S/C11H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7-
LRQNQAVSERJKNU-FPLPWBNLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)