Documenti fondamentali
VISRT5600
Silicone Rotational Viscosity Standard
4.988 mPa.s (25.00°C), RT5
Scegli un formato
600 ML
CHF 262.00
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
600 ML
CHF 262.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
4.988 mPa.s(25.00 °C)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Descrizione generale
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)