Documenti fondamentali
VISRT350600
Silicone Rotational Viscosity Standard
357.0 mPa.s (25.00°C), RT350
Scegli un formato
600 ML
CHF 262.00
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
600 ML
CHF 262.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
357.0 mPa.s(25.00 °C)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Descrizione generale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Silicone Rotational Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)