Merck
UDGEC
E. coli Uracil-DNA Glycosylase (UDG)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
500 U
CHF 35.20
5000 U
CHF 278.00
CHF 35.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
UDGHL-RO11444646001SRE0111
form
liquid
form
solution
form
solution
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
General description
UDG (Uracil-DNA Glycosylase) can catalyze the hydrolysis of dU-containing DNA, single-stranded or double-stranded uracil base and sugar phosphate backbone N-glycosidic bond and release free uracil therefore, the resulting abasic sites are easily broken by hydrolysis.
Features and Benefits
UDG has the following advantages:
  • 10 min rapid inactivation at 55°C.
  • Compatible with common PCR reaction systems.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Explorez des matières premières de haute qualité pour le développement de tests de diagnostic et la fabrication IVD. Tirez parti de notre expertise en matière de tests de diagnostic moléculaire et d'enzymes pour les essais moléculaires.
Erfahren Sie mehr über hochwertige Rohstoffe für die Entwicklung diagnostischer Assays und die IVD-Herstellung. Profitieren Sie von unseren Fachkenntnissen in Bezug auf Tests für die molekulare Diagnostik und Enzyme für molekulare Assays.
Passate in rassegna le nostre materie prime molecolari di alta qualità finalizzate allo sviluppo di saggi diagnostici e alla produzione di IVD. Approfittate della nostra competenza in materia di analisi diagnostiche molecolari e di enzimi per saggi molecolari.
Vedi tutto
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica