Vai a
UDGHL-RO
Roche
Uracil-DNA glicosilasi, termolabile
recombinant from marine bacterium BMTU 3346
Sinonimo/i:
PCR, UDG
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 326.00
500 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1210.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106300
Numero CE:
NACRES:
NA.54
Biological source:
bacterial (marine bacterium BMTU 3346)
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
1000 U/mL
CHF 326.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bacterial (marine bacterium BMTU 3346)
recombinant
expressed in E. coli
form
solution
packaging
pkg of 100 U (11775367001), pkg of 500 U (11775375001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
1000 U/mL
technique(s)
activity assay: suitable
color
colorless
optimum pH
8.3-8.9
solubility
water: soluble
suitability
suitable for enzyme test
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
DNA decontamination:, present ( >= 10 e5 copies ), RNases with MS- II- RNA ≤10 units, none detected, Unspec.nucleases w. lambda-DNA 20 units, none detected, Unspec.nucleases w.M13mp9ss-DNA ≤20 units, none detected, Unspec.nucleases w.pBR 322-DNA ≤20 units, none detected
storage temp.
−20°C
General description
L′uracil-DNA glicosilasi termolabile contiene l′enzima omonimo presente nel batterio marino BMTU 3346. Analogamente alla UNG di E. coli, idrolizza i legami uracil-glicosidici in DNA a singolo o doppio filamento, staccando l′uracile e creando siti abasici sensibili agli alcali nel DNA. Tali siti abasici possono essere idrolizzati dall′endonucleasi, dal calore o dal trattamento con alcali. A seconda delle modalità di preparazione del DNA, l′uracil-DNA glicosilasi può essere utilizzata per ottenere una scissione dell′U-DNA di tipo generale o specifico per un sito o un filamento. Questo enzima presenta una minore termostabilità e pertanto può essere inattivato più facilmente.
Caratteristiche dell′enzima
L′enzima di BMTU 3346 viene inattivato più velocemente (2 minuti a +95 °C) dell′enzima corrispondente di E. coli (10 minuti a +95 °C). È stato inoltre riferito che l′UNG di E. coli rimane parzialmente attiva determinando la degradazione del prodotto della PCR contenente dU. Al contrario, la UNG termolabile non degrada i prodotti della PCR contenenti dU prima di almeno qualche ora di incubazione a un temperatura compresa tra +2 e +8 °C. Pertanto, non è necessario congelare il prodotto della PCR subito dopo l′amplificazione o conservare la miscela di reazione a -70 °C.
Application
L′uracil-DNA glicosilasi può essere utilizzata per scindere il DNA in qualsiasi sito in cui sia stato incorporato un residuo di deossiuridilato. A causa della termolabilità dell′uracil-DNA glicosilasi, la principale applicazione di questo enzima consiste nella prevenzione della contaminazione da carry-over nella PCR. A differenza dell′enzima di E. coli, l′utilizzo di questa preparazione di UNG non richiede il congelamento del prodotto della PCR subito dopo l′amplificazione o la conservazione della miscela di reazione a +70 °C.
Nota importante
: per tecniche ultrasensibili come la PCR in tempo reale, consigliamo la nostra uracil-DNA glicosilasi LightCycler® che è ottimizzata per questa applicazione.
Biochem/physiol Actions
  • L′uracil-DNA glicosilasi idrolizza i legami uracil-glicosidici nei siti dell′U-DNA in DNA a singolo e doppio filamento, staccando l′uracile e creando siti abasici sensibili agli alcali nel DNA.
  • L′enzima è attivo sul DNA a singolo e doppio filamento.
  • L′uracil-DNA glicosilasi è inattiva sull′RNA e del DNA nativo privo di uracile.
  • Poiché l′uracil-DNA glicosilasi non presenta requisiti relativi agli ioni metallici, è pienamente attiva in presenza di EDTA.
Inattivazione termica: 95 °C per 2 minuti
Features and Benefits
  • Prevenzione della contaminazione da carry-over nella PCR.
  • Aumento dell′efficienza delle procedure di mutagenesi dirette a un sito.
  • Marcatura delle sonde oligonucleotidiche.
  • Inattivazione più rapida rispetto all′enzima corrispondente di E. coli a causa della minore termostabilità dell′enzima.
  • Nessuna degradazione dei prodotti della PCR con dU prima di alcune ore di incubazione a una temperatura compresa tra +2 e +8 °C.
Contenuto
L′enzima viene fornito come soluzione 1 U/μl in tampone di conservazione.
Analysis Note
Test funzionale: L′attività di prevenzione del carry-over viene testata aggiungendo circa 105 dU contenenti templati prima della reazione di amplificazione. Dopo il trattamento con UNG, non si rilevano prodotti di amplificazione.
L′enzima non contiene esonucleasi o endonucleasi contaminanti ed è privo di attività delle RNasi secondo le procedure di controllo di qualità attuali.
Other Notes
Per uso generale di laboratorio.
Un′unità è definita come la quantità di uracil-DNA glicosilasi richiesta per degradare completamente 1 μg di DNA contenente uracile a singolo filamento purificato (batteriofago M13, cresciuto in E. coli CJ236 dut-ung-) a +37 °C in 60 minuti.
Un′unità di Lindahl è definita come la quantità di enzima necessaria per rilasciare 1 mol di uracile a +37 °C in un minuto. Un′unità di Lindahl è comparabile a 520.000 unità secondo la nostra definizione di unità.
Attività specifica: 1 U/μL
Legal Information
LightCycler is a registered trademark of Roche
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Punto di infiammabilità (°F)
does not flash
Punto di infiammabilità (°C)
does not flash
Che succede?
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)