TKN1000
Kjeldahl Nitrogen, Total (TKN) 1000mg/L Calibration Standard
certified reference material
Sinonimo/i:
TKN Calibration Standard
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC TKN1000-100
Concentrazione
in H2O
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Provided as 100-mL and 500-mL whole-volume samples
- Solvent/Matrix: DI Water
- Traceable to NIST standard reference materials (SRM′s)
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.