Documenti fondamentali
T1985000
Trichlorotrifluoroethane
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane, 1,1,2-Trichloro-trifluoroethane, Genetron® 113
About This Item
Formula condensata:
ClCF2CCl2F
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.38
Beilstein:
1740335
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
pharmaceutical primary standard
Tensione di vapore
5.5 psi ( 20 °C)
Famiglia di API
halothane
Temp. autoaccensione
1256 °F
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. ebollizione
47-48 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(Cl)C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Trichlorotrifluoroethane EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Note legali
Genetron is a registered trademark of Honeywell International Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Francesca Arnoldi et al.
PloS one, 9(4), e95197-e95197 (2014-04-17)
Replication of many RNA viruses benefits from subversion of the autophagic pathway through many different mechanisms. Rotavirus, the main etiologic agent of pediatric gastroenteritis worldwide, has been recently described to induce accumulation of autophagosomes as a mean for targeting viral