Documenti fondamentali
SMB01378
Sigma-Aldrich
Procainamide-labeled Dextran Ladder
suitable for HPLC
Sinonimo/i:
Glycan Ladder, Procainamide Dextran Ladder Standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.79
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
>90% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
solid
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Impurezze
≤10% Unlabeled Dextran ladder
Condizioni di spedizione
2-8°C
Temperatura di conservazione
−20°C
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.