SMB01366
Hexahydrocurcumin
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)heptan-3-one, (RS)-5-Hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-heptanone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
87—88 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CC(O)CCC1=CC(OC)=C(O)C=C1)CCC2=CC(OC)=C(O)C=C2
InChI
1S/C21H26O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16,22,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
RSAHICAPUYTWHW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
424.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
218 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)