SMB00960
Etoposide quinone
research grade
Sinonimo/i:
Etoposide 3′,4′-quinone, Etoposide o-quinone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥93% (H-NMR)
Stato
solid
tecniche
HPLC: suitable
Colore
dark red
Punto di fusione
200—210 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Canonical SMILES: CC1OCC2C(O1)C(C(C(O2)OC3C4COC(=O)C4C(C5=CC6=C(C=C35)OCO6)C7=CC(=O)C(=O)C(=C7)OC)O)OIsomeric SMILES: CC1OC[C@@H]2[C@@H](O1)[C@@H]([C@H]([C@@H](O2)OC3C4COC(=O)C4C(C5=CC6=C(C=C35)OCO6)C7=CC(=O)C(=O)C(=C7)OC)O)O
InChI
1S/C28H28O13/c1-10-35-8-19-26(39-10)23(31)24(32)28(40-19)41-25-13-6-17-16(37-9-38-17)5-12(13)20(21-14(25)7-36-27(21)33)11-3-15(29)22(30)18(4-11)34-2/h3-6,10,14,19-21,23-26,28,31-32H,7-9H2,1-2H3/t10?,14?,19-,20?,21?,23-,24-,25?,26-,28+/m1/s1
SBLYXIKLMHGUJZ-LBMXFXLMSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)