S2191000
Sulpiride impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sulpiride
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
P. eboll.
58-60 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN1CCCC1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3
UNRBEYYLYRXYCG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti