Vai a
RTC000093
1,4-diossano
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Diossano, Ossido di dietilene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
102551
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1601521
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
356 °F
expl. lim.
22 %
packaging
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9800 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-diossano
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto di infiammabilità (°C)
12 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)