Documenti fondamentali
QC1001
Supelco
Nutrients C/V Sample 2
certified reference material
Scegli un formato
2 ML
CHF 61.00
CHF 61.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
CHF 61.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 61.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 2 mL
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-042-2
Concentrazione
100% in H2O
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Supelco
Supelco
QC1210
pH - Water
Supelco
Supelco
QC1130
Demand-WP
Supelco
Supelco
QC1051
Complex Nutrients