Documenti
PSRI01K
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.3325 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Qualità
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)