Documenti fondamentali
PSRI09
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.5440 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Scegli un formato
10 ML
CHF 162.00
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
CHF 162.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Qualità
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)