PHR8967
Diazepam
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-one, Ro 5-2807
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Famiglia di API
diazepam
Confezionamento
pkg of 200MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CN1C(=O)CN=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C16H13ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
AAOVKJBEBIDNHE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)