PHR8960
Clonazepam
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
5-(2-Chlorophenyl)-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1140305
Confezionamento
package of 500MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
Clc1ccccc1C2=NCC(=O)Nc3ccc(cc23)N(=O)=O
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(19(21)22)5-6-13(11)18-14(20)8-17-15/h1-7H,8H2,(H,18,20)
DGBIGWXXNGSACT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)