PHR8773
Temazepam Related Compound G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(3RS)-7-Chloro-1,4-dimethyl-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2,3-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
InChI
1S/C17H15ClN2O2/c1-19-14-9-8-12(18)10-13(14)15(11-6-4-3-5-7-11)20(2)17(22)16(19)21/h3-10,15H,1-2H3
WKJQSJGQLLOTCI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)