PHR8730
Lamotrigine Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
N-[5-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide, Lamotrigine Impurity F (PhEUr)
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
lamotrigine
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 20 mg
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
O=C(C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1)NC2=NC(N)=C(N=N2)C3=CC=CC(Cl)=C3Cl
InChI
1S/C16H9Cl4N5O/c17-9-5-1-3-7(11(9)19)13-14(21)22-16(25-24-13)23-15(26)8-4-2-6-10(18)12(8)20/h1-6H,(H3,21,22,23,25,26)
RDUGDEWOUWFKPL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)