Documenti fondamentali
PHR8631
Supelco
Quetiapine Related Compound H
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Quetiapine N-oxide, 2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-oxido-1-piperazinyl)ethoxy]ethanol, 4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazine 1-oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H25N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.51
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1597292
Famiglia di API
quetiapine
Confezionamento
pkg of 50MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[s]1c2c(nc(c4c1cccc4)N3CC[N+](CC3)([O-])CCOCCO)cccc2
InChI
1S/C21H25N3O3S/c25-14-16-27-15-13-24(26)11-9-23(10-12-24)21-17-5-1-3-7-19(17)28-20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2
VVBXDYFGQNNTDS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)