Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
15 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1170.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
quetiapine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc(c4c1cccc4)N3CC[N+](CC3)([O-])CCOCCO)cccc2
InChI
1S/C21H25N3O3S/c25-14-16-27-15-13-24(26)11-9-23(10-12-24)21-17-5-1-3-7-19(17)28-20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2
InChI key
VVBXDYFGQNNTDS-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quetiapine Related Compound H
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?