PHR3754
Levocetirizine Amide
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(R)-2-(2-{4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1359958
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 150 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)