PHR3656
Gluconolactone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
1,5-Gluconolactone, D-(+)-Glucono-δ-lactone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 200MG
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)