PHR3413
Daunorubicinone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Daunorubicinone, (8S,10S)-8-Acetyl-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione, Daunomycinone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to EP D0120000
traceable to USP 1164697
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1(CC(c2c(c(c3c(c2O)C(=O)c4c(cccc4OC)C3=O)O)C1)O)C(=O)C
InChI
1S/C21H18O8/c1-8(22)21(28)6-10-13(11(23)7-21)19(26)16-15(18(10)25)17(24)9-4-3-5-12(29-2)14(9)20(16)27/h3-5,11,23,25-26,28H,6-7H2,1-2H3
YOFDHOWPGULAQF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)