D8809
Daunorubicin hydrochloride
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
Daunomycin hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Spettro attività antibiotica
neoplastics
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(C)=O
InChI
1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
Informazioni sul gene
human ... TOP2A(7153)
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)