PHR3388
Bisacodyl Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
4,4′-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol, 4,4′-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol, DDPM, Deacetylbisacodyl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1074030
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H15NO2/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(21)11-7-14/h1-12,18,20-21H
LJROKJGQSPMTKB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)