PHR3095
Plastic Additive 10
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Distearyl 3,3′-thiodipropionate, 3,3′-Thiodipropionic acid di-n-octadecyl ester, Dioctadecyl 3,3′-thiodipropionate, Thiodipropionic acid distearyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1545012
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
Punto di fusione
65-67 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H82O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37-45-41(43)35-39-47-40-36-42(44)46-38-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
PWWSSIYVTQUJQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)